2,5-Dimethoxytetrahydrofuran mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 696-59-3
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: -45°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 104261
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005359
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 145…147 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 1,020 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005359 Número CAS: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN: 3271 ADR: 3,III |