Print…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran mistura cis- e trans- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
115671000 115675000
ACRO115671000EA 49.8 EUR
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran mistura cis- e trans- 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005359
Número CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %