Print…
4-tert-Butylcyclohexanol mistura de isômeros 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
107900050 107902500
ACRO107900050EA 19.3 EUR
ACRO107900050 ACRO107902500
4-tert-Butylcyclohexanol mistura de isômeros 99%
4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Ponto de ebulição: 224 °C
Ponto de Fusão: 60…69 °C
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001473
Número CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
Encomendar
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio)
GC ≥98.5 %
Ratio Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis
Specific optical rotation -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat)