2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methylcyclohexan-1-ol
A12877.0F
A12877.AP
A12877.0FEA
343
EUR
A12877.0F
A12877.AP
2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- ≥97%
2-Metilciclohexanol
Purity: 97%
CAS No.: 583-59-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -21°
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1847535
UN No.: 2617
MDL No.: MFCD00001443
Fórmula:
C₇H₁₄O Ponto de ebulição: 163…166 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 0,929 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001443 Número CAS: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |