Print…
2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 150 EUR
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Metilciclohexanol mistura cis- e trans- 99%
2-Metilciclohexanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 163…166 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001443
Número CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %