1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans- mixture 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02640.06
L02640.14
L02640.06EA
78.1
EUR
L02640.06
L02640.14
1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans- mixture 97
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 6294-40-2
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 94-96°/50mm
MDL No.: MFCD00014282
Fórmula:
C₇H₁₃Br Peso Molecular: 177.08 g/mol Ponto de ebulição: 94…96 °C (50 mmHg) Densidade: 1.262 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014282 Número CAS: 6294-40-2 EINECS: 228-559-8 |