Print…
Bottles, wide neck, HDPE, economy, with screw cap, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS2185-0004 DS2185-0016 DS2185-0032 DS2185-0008
331-4213EA 126 EUR
331-4213 331-4215 NALGDS2185-0032 331-0300
Bottles, wide neck, HDPE, economy, with screw cap, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
Frascos âmbar de boca larga de HDPE concebidos para proteger líquidos sensíveis à luz. São utilizados para armazenamento, transporte e embalamento.
  • Económicos e recicláveis
  • Concebidos para um único uso
  • Resistência química à maioria dos ácidos, bases e álcoois
  • Podem ser usados no congelador a -100ºC em armazenamento de longa duração
  • Tampas sem revestimento garantem um desempenho à prova de fugas
These bottles are for single use and non autoclavable.
Certificações: Em conformidade com os requisitos da Farmacopeia US 23 para a transmissão de luz máxima.
Fornecimento: Informações de entrega: os frascos são fornecidos com tampas de rosca de polipropileno em âmbar.