Print…
2-Methyl-2-pentenal 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 42.4 EUR
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 134…136 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006978
Número CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %