2-Pentene mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17736.22
A17736.14
A17736.22EA
299
EUR
A17736.22
A17736.14
2-Pentene mistura cis- e trans- ≥98%
2-Pentene
Purity: 98%
CAS No.: 109-68-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.38
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 969151
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Fórmula:
C₅H₁₀ Peso Molecular: 70.13 g/mol Ponto de ebulição: 36…38 °C Ponto de Fusão: –140 °C Densidade: 0.650 Ponto de Inflamação: –45 °C (–49 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009384 Número CAS: 109-68-2 EINECS: 203-695-0 UN: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 14,7123 |