2-Octene mistura cis- e trans- ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03862.06
L03862.14
L03862.06EA
38.2
EUR
L03862.06
L03862.14
2-Octene mistura cis- e trans- ≥98%
2-Octene
Purity: 98%
CAS No.: 111-67-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1719495
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Fórmula:
C₈H₁₆ Ponto de ebulição: 123…125 °C Densidade: 0,715 Ponto de Inflamação: 14 °C (57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009532 Número CAS: 111-67-1 EINECS: 203-894-2 UN: 3295 ADR: 3,II |