Print…
Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 1-Propenyl ether
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 90.7 EUR
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- 98%
Éter Etil propenilo
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 55…65 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.778 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015184
Número CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %