1,3-Diclorobut-2-eno mistura cis- e trans- 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L20334.06
L20334.14
L20334.06EA
32.5
EUR
L20334.06
L20334.14
1,3-Diclorobut-2-eno mistura cis- e trans- 98% estabilizada
1,3-Diclorobut-2-eno
Purity: 98%
CAS No.: 926-57-8
Molecular Formula: C4H6Cl2
Formula Weight: 125.00
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 125-129°
Beilstein Reference: 906754
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000861
Fórmula:
C₄H₆Cl₂ Ponto de ebulição: 125…129 °C Ponto de Fusão: –98 °C Densidade: 1,161 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000861 Número CAS: 926-57-8 EINECS: 213-138-3 UN: 1992 ADR: 3,III |