Print…
2-Bromo-2-butene mistura cis- e trans- ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18058.14 A18058.22
A18058.14EA 72.4 EUR
A18058.14 A18058.22
2-Bromo-2-butene mistura cis- e trans- ≥98% estabilizada
2-Bromo-2-butene
Stabilized
Purity: 98% CAS No.: 13294-71-8 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Recognizable Boiling Point: 82-90° Beilstein Reference: 1733329 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000141
Fórmula: C₄H₇Br
Peso Molecular: 135 g/mol
Ponto de ebulição: 82…90 °C
Densidade: 1.328
Ponto de Inflamação: 1 °C (33 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000141
Número CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3 II