Print…
Ácido acético ≥90%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20109.295EA 34.2 EUR
20109.295 20109.364
Ácido acético ≥90%, GPR RECTAPUR®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm