Print…
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
04260-25G-F 04260-5G-F
SIAL04260-25G-FEA 503 EUR
SIAL04260-25G-F SIAL04260-5G-F
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimide (NEM)
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46 °C
Número MDL : MFCD00005509
Número CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855