Print…
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium octane-1-sulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
1.12292.0005EA 71.4 EUR
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico, Sigma-Aldrich®
Sal sódico do ácido 1-octanossulfónico
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 216.27 g/mol
Bulk Density 345 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)