Print…
Rénio ≥99.97% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13983.FF 13983.FI
13983.FFEA 651 EUR
13983.FF 13983.FI
Rénio ≥99.97% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Rénio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.58g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Fórmula: Re
Ponto de ebulição: 5630 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3180 °C
Densidade: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011195
Número CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343