Print…
Rénio ≥99.997% (baseado em metais), pó, Puratronic® -22 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10673.03 10673.06
10673.03EA 122 EUR
10673.03 10673.06
Rénio ≥99.997% (baseado em metais), pó, Puratronic® -22 mesh
Rénio
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-15-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Fórmula: Re
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de ebulição: 5630
Ponto de Fusão: 3180
Densidade: 21.02
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011195
Número CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08343