Print…
Rénio ≥99.99% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10313.09 10313.18 10313.04 10313.SS
10313.09EA 573 EUR
10313.09 10313.18 10313.04 10313.SS
Rénio ≥99.99% (baseado em metais), pó -325 mesh
Rénio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-15-5 Appearance: Black to grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Fórmula: Re
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de ebulição: 5630
Ponto de Fusão: 3180
Densidade: 21.02
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011195
Número CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08343