Print…
Rénio ≥99.97% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10309.FF 10309.FI
10309.FFEA 316 EUR
10309.FF 10309.FI
Rénio ≥99.97% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Rénio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈3.29g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Fórmula: Re
Ponto de ebulição: 5630 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3180 °C
Densidade: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011195
Número CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343