Print…
Crómio ≥99.995% (baseado nos metais), pedaços, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38494.18 38494.30
38494.18EA 136 EUR
38494.18 38494.30
Crómio ≥99.995% (baseado nos metais), pedaços, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Crómio
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Fórmula: Cr
Ponto de ebulição: 2469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1840 °C
Densidade: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010944
Número CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288