Print…
Crómio ≥99.99% (baseado nos metais), pedaços 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14760.18 14760.30
14760.18EA 188 EUR
14760.18 14760.30
Crómio ≥99.99% (baseado nos metais), pedaços 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Crómio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken Plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Fórmula: Cr
Ponto de ebulição: 2469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1840 °C
Densidade: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010944
Número CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288