Print…
Crómio ≥99.997% (baseado nos metais), pedaços, Puratronic® ≤ 6 mm Solução eletrolítica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10151.14 10151.22
10151.14EA 199 EUR
10151.14 10151.22
Crómio ≥99.997% (baseado nos metais), pedaços, Puratronic® ≤ 6 mm Solução eletrolítica
Crómio
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Fórmula: Cr
Ponto de ebulição: 2469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1840 °C
Densidade: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010944
Número CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288