Crómio ≥99% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
10147.A3EA
1330
EUR
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
Crómio ≥99% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Crómio
Purity: 99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Fórmula:
Cr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010944 Número CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |