Print…
Crómio ≥99.2% (baseado nos metais), pedaços 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00472.22 00472.36
00472.22EA 117 EUR
00472.22 00472.36
Crómio ≥99.2% (baseado nos metais), pedaços 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Crómio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Fórmula: Cr
Ponto de ebulição: 2469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1840 °C
Densidade: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010944
Número CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288