Zinco ≥99.9% (baseado nos metais), pó -140+325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39694.22
39694.36
39694.22EA
253
EUR
39694.22
39694.36
Zinco ≥99.9% (baseado nos metais), pó -140+325 mesh
Zinco
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Gray, bluish-white
Odour: Odourless
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Fórmula:
Zn Ponto de ebulição: 907 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 419,5 °C Densidade: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011291 Número CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,III |