Print…
Zinco ≥99.9% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00424.A1 00424.A7 00424.30
00424.A1EA 141 EUR
00424.A1 00424.A7 00424.30
Zinco ≥99.9% (baseado nos metais), pó -100 mesh
Zinco
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 907 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 419,5 °C
Densidade: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,III