Print…
Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), pó 40 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
367260100 367260500
ACRO367260100EA 198 EUR
ACRO367260100 ACRO367260500
Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), pó 40 mesh
Zinco
Fórmula: Zn
Peso Molecular: 65.39 g/mol
Ponto de ebulição: 908
Ponto de Fusão: 420 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Encomendar
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %