Print…
Zinco 99.995% (baseado em traços de metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194500050 194500500
ACRO194500050EA 130 EUR
ACRO194500050 ACRO194500500
Zinco 99.995% (baseado em traços de metais), pó
Zinco
Fórmula: Zn
Peso Molecular: 65.39 g/mol
Ponto de ebulição: 908
Ponto de Fusão: 420 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Encomendar
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm