Print…
Balanças analíticas, Explorer
Fornecedor: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5195 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Balanças analíticas, Explorer
Balanças
Uma gama de balanças de 4 casas decimais que incorpora um ecrã tátil, pesagem avançada e tecnologias de sensor de proximidade. A unidade de controlo intuitiva pode ser montada numa base, por cima de uma base numa coluna opcional, numa parede ou remotamente (até 3 metros de distância com um cabo opcional). O visor de ecrã tátil, com ícones universais e alertas informativos, simplifica funções de configuração e a operação básica. O operador tem ainda a opção de usar sensores de proximidade para a operação mãos-livres quando manusear amostras sensíveis. Estas balanças têm múltiplos modos de aplicação desde a pesagem básica até aplicações SQC, juntamente com tempos de estabilização curtos e especificações de desempenho otimizadas.
  • Ecrã táctil a cores com ajuste do ângulo de visão numa unidade de controlo desmontável
  • Avançada tecnologia de pesagem com tempos de estabilização inferiores a 3 segundos
  • Software SmarText™ com mensagens de texto para facilidade de navegação através de menus incluindo a função "Level assist" com o indicador de nível iluminado
  • Calibração interna AutoCal™
  • Sensores de proximidade duplos multifuncionais para permitir operação mãos-livres de funções básicas ou seleccionáveis pelo utilizador
  • Compatibilidade LIMS
As balanças dispõem de uma blindagem de vidro, sem estrutura, de fácil acesso, com luz central e portas amovíveis para facilidade de limpeza.
Informações de encomenda: Uma seleção de balanças aprovadas por OIML EC está agora disponível na Avantor. Para modelos com operação de porta com blindagem automática via sensores sem toque e também uma gama completa de acessórios para as balanças Explorer®, entre em contacto com o seu escritório de vendas local local.