Print…
Barras agitadoras magnéticas, de PTFE, ovais
Fornecedor: Brand
137300 137301 137302 137305 137307 137310 137312 137315 137320 137325
BRND137300EA 114 EUR
BRND137300 BRAA137301 BRAA137302 BRAA137305 BRAA137307 BRAA137310 BRAA137312 BRAA137315 BRAA137320 BRAA137325
Barras agitadoras magnéticas, de PTFE, ovais
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
These oval shaped PTFE magnetic stirrer bars are ideal for vessels with round bottom such as round bottom flasks.