Print…
Filtros de membranas para controlo de qualidade, 37 mm
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4718 4717
516-0425EA 390 EUR
516-0425 516-0424
Filtros de membranas para controlo de qualidade, 37 mm
Filtros Cassetes de Filtração
Unidades de filtração compactas e descartáveis para análise de fluidos de processo.
  • Sistemas de monitorização de água de elevada pureza para controlo da contaminação microbiana
Membrana: GN-6 Metricel® (ésteres de celulose mistos), Metricel® Black (poliétersulfona modificada)
Área de filtração: 9,1 cm²
Temperatura de funcionamento: 20 a 25 ºC