Print…
Zinco ≥99.9%, pastilhas, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
29080.238EA 60.9 EUR
29080.238 29080.295 29080.410
Zinco ≥99.9%, pastilhas, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Zinco
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Encomendar
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm