Print…
Zinco, pó grosso, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
29076.291EA 0 EUR
29076.291
Zinco, pó grosso, GPR RECTAPUR®
Zinco
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 907 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 419,5 °C
Densidade: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Encomendar
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 0.02 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %