Print…
Capuz para salas limpas, Kimtech™ A5
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
36072 25797
113-7732EA 377 EUR
113-7732 114-9642
Capuz para salas limpas, Kimtech™ A5
Roupas Descartáveis
Esses capuzes são feitos de tecido SMS respirável que adiciona uma sensação de tecido. Eles estão disponíveis como um design padrão ou com uma máscara facial integrada.
  • More breathable than many other leading brands
  • Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
  • Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
  • No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
  • Vacuum packed for added sterility assurance
Indicado para uso em salas limpas de classe 100, ISO 5, M3,5.
Certificações: Type 6 [PB]; Cat. III
Embalagem: Triple-bagged.