Print…
Zinco ≥99.9999% (baseado nos metais), hastes, Ø 8 mm (0.31 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44936.DT 44936.DJ
44936.DTEA 916 EUR
44936.DT 44936.DJ
Zinco ≥99.9999% (baseado nos metais), hastes, Ø 8 mm (0.31 in)
Zinco
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255