Print…
Zinco ≥99.999% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43504.FF 43504.FI
43504.FFEA 365 EUR
43504.FF 43504.FI
Zinco ≥99.999% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)
Zinco
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈8.9g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255