Print…
Zinco ≥99.993% (baseado nos metais), projétil, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43417.22 43417.14
43417.22EA 148 EUR
43417.22 43417.14
Zinco ≥99.993% (baseado nos metais), projétil, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zinco
Purity: 99.993% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255