Print…
Zinco ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42704.G5 42704.G9
42704.G5EA 88 EUR
42704.G5 42704.G9
Zinco ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zinco
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.40g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255