Print…
Zinco ≥99.8%, grânulos ACS -20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 174 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
Zinco ≥99.8%, grânulos ACS -20 mesh
Zinco
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255