Print…
Zinco ≥99% (baseado nos metais), musgoso 2.5 cm (0.98 in) & down
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14629.30 14629.A1
14629.30EA 36.2 EUR
14629.30 14629.A1
Zinco ≥99% (baseado nos metais), musgoso 2.5 cm (0.98 in) & down
Zinco
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255