Zinco ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11915.FF
11915.FI
11915.GH
11915.FFEA
125
EUR
11915.FF
11915.FI
11915.GH
Zinco ≥99.9985% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈4.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Fórmula:
Zn Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 420 °C Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011291 Número CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...