Print…
Zinco ≥99.994% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11912.FI 11912.GH 11912.HG
11912.FIEA 121 EUR
11912.FI 11912.GH 11912.HG
Zinco ≥99.994% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zinco
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255