Print…
Zinco ≥99.9997% (baseado nos metais), fio, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11361.G1 11361.G5 11361.G8
11361.G1EA 222 EUR
11361.G1 11361.G5 11361.G8
Zinco ≥99.9997% (baseado nos metais), fio, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255