Print…
Zinco 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Espessura: 2 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 106 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
Zinco 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Espessura: 2 mm (0.08 in)
Zinco
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Peso Molecular: 65.39 g/mol
Ponto de ebulição: 908
Ponto de Fusão: 420
Densidade: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255