Print…
Zinco ≥99.98% (baseado nos metais), folha, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10436.BS 10436.BW 10436.CB
10436.BSEA 73.2 EUR
10436.BS 10436.BW 10436.CB
Zinco ≥99.98% (baseado nos metais), folha, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Zinco
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈53g/30x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Encomendar
Appearance (Color) Gray
Form Foil
Comment 0.22 - 0.28 mm thick
Width 27 - 33 mm
Total Metal Impurities 0.02% max.