Print…
Zinco ≥99.99% (baseado nos metais), hastes, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10433.BV 10433.RM 10433.RS
10433.BVEA 136 EUR
10433.BV 10433.RM 10433.RS
Zinco ≥99.99% (baseado nos metais), hastes, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinco
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255