Print…
Zinco, granular 30 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 107 EUR
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
Zinco, granular 30 mesh
Zinco
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Merck Index: 12,10255
Encomendar
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %