Print…
Cobre ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
10975.BWEA 160 EUR
10975.BW 10975.BZ 10975.CC
Cobre ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈28.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545