Print…
Cobre, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
61139-1KG 61139-250G
SIAL61139-1KGEA 324 EUR
SIAL61139-1KG SIAL61139-250G
Cobre, Sigma-Aldrich®
Cobre
Fórmula: Cu
Ponto de ebulição: 2595 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1083 °C
Densidade: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010965
Número CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545